N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
Anbieter: BACHEM BIOCHEMICA
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:911-77-3
:
Formel:C₁₉H₂₃ClN₆O₄
MDL-Nummer:MFCD00012846
:434.881 g/mol
Lagertemperatur:Congelamento
EINECS:213-011-2
Frequently Bought Together