Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions, pH 4,00
Buffer solutions contain citric acid 1 H₂O (11,768 g); sodium hydroxide 50% (6 ml); hydrochlorid acid 35% (3,96 ml); preservative 1% (5 ml) and water (1 l).
  • pH (25 to 40 °C): 4,00 +0,01
  • pH (20 °C): 4,00 ±0,02
  • pH (15 °C): 4,00 +0,01
  • pH (10 °C): 4,00 +0,02
  • pH (5 °C): 4,00 +0,04
  • pH (0 °C): 4,00 +0,05
 : NIIST traceable.
Product Family Options
  • Descrizione
    Valore pH
    Accuratezza pH
    Temperatura di riferimento
    Conf
  • Buffer solution
    4,00
    ±0,02
    20 °C
    250 mL
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - SFr. 27.10
    SFr. 27.10
    1 * 250 mL
       SFr. 27.10
  • Buffer solution
    4,00
    ±0,02
    20 °C
    1 L
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 59.70
    SFr. 59.70
    1 * 1 L
       SFr. 59.70
  • Buffer solution
    4,00
    ±0,02
    20 °C
    10 L
    1 * 10 L
    1 * 10 L - SFr. 353.00
    SFr. 353.00
    1 * 10 L
       SFr. 353.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..