Acetonitrile ≥99.8% (GC, on anhydrous basis), PESTINORM® Supra Trace per analisi organiche in tracce
Codice catalogo 85935.320
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear, colourless liquid
- Assay (GC, on anhydrous basis):min. 99.8 %
- Identity (IR):Conforms
- Residue after evaporation:max. 0.0003 % w/w
- Water (KF):max. 0.05 % w/w
- Color (APHA, Pt-Co):max. 10
- GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's:max. 3 pg/ml
- GC/ECD any Pesticide (as Lindane):max. 3 pg/ml
- GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (asLindane):max. 3 pg/ml
- GC/FID C10 to C40 (as n-tetradecane):max. 3 ng/ml
- GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600amu):max. 3 ng/ml
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:41.05 g/mol
Punto di ebollizione:81.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–45.7 °C
ADR:3,II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
EINECS:200-835-2
UN:1648
:GHS02
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:75-05-8
Formula:H₃CCN
Numero MDL:MFCD00001878