Microscopio digitale, BA210 / BA310 Digital
Digital microscope, BA310 Digital, Digital
Codice catalogo MOTI1100401200572
Nome del fornitore: MOTIC
Microscopio digitale, BA210 / BA310 Digital
Codice catalogo MOTI1100401200572
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Questi microscopi possono essere dotati di accessori per contrasto di fase, campo oscuro e polarizzazione.
- Lenti con rivestimento multistrato per un elevato contrasto anche con colorazione debole
- Contrasto di fase disponibile, campo oscuro possibile con una slitta separata
- Tavolino resistente per un movimento X/Y
Can be used in environmental, food, healthcare (dentists, veterinaries), research and educational (universities, colleges) applications.
Sistema operativo consigliato: Windows® 7 e 10 oppure Mac OSX, USB 2.0.
: Fornito con filtro blu, chiave a brugola, olio di immersione e coperchio antipolvere.
Specifiche
- Modello:BA310 Digital
- Descrizione:Digital microscope
- Seq:006
- Tipo:Digital
- Testa:Inclinazione di 30°, rotazione di 360° (Siedentopf)
- Requisiti informatici:Windows® 7, 10 – Mac: OSX
- Condensatore:Abbe 1,25 N.A.
- Illuminazione:LED (Köhler)
- Risoluzione:2048×1536, white balance manually adjustable
- Tavolino:140×135 mm (movement: 76×50 mm)
- Messa a fuoco:Comando coassiale macro e micro
- Cat. No.:MOTI1100401200572
- Oculari:WF 10×/20 mm
- Software:Motic Images Plus 2.0
- Uscita:USB 2.0
- Fotocamera:3,0 MP with data transfer of 480 MB per second
- Obiettivi:4×, 10×, 40× (retraibile), 100× (retraibile, olio di immersione)
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Tavola meccanica
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Empty insertion plate
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Polarizzatore semplice da aggiungere
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoVoltaggioPotenzaDisponibilitàPrice
- Lampadina di ricambio
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Condensatore a torretta a cinque posizioni con contrasto di fase (BF, DF, φ1, φ2, φ3)Condensatore a torretta a cinque posizioni con contrasto di fase (BF, DF, φ1, φ2, φ3)630-1458Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 586.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Unità di illuminazione a LED, 3 W
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Slitta di fase a 3 posizioni per Ph1, Ph2, BFSlitta di fase a 3 posizioni per Ph1, Ph2, BFMOTI1101001100531Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 111.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Slitta di fase Ph3 (100x)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Scatola in alluminio