Autosampler vials, screw top, 9-425
Autosampler vial, with filling lines, 2,00 ml, 12×32 mm, PP, trasparente, No, 9-425
Codice catalogo MICS9502S-PP-CLEAR
Nome del fornitore: MICROSOLV
Autosampler vials, screw top, 9-425
Codice catalogo MICS9502S-PP-CLEAR
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Product Details & Documents
These vials are the most commonly used autosampler vials for HPLC or GC. They are made of virgin, medical grade PP.
- Pharmaceutical quality
- Compatible with all leading instruments
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:9-425
- Ø×A:12×32 mm
- Capacità:2,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Autosampler vial, with filling lines
- Materiale:PP