Standard redox solution, SensION+
SensION+, standard redox solution, 220 mV, 250 mL
Nome del fornitore: Hach
Standard redox solution, SensION+
Codice catalogo HACHLZW9400.99
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:SensION+, standard redox solution, 220 mV