Orders LinkContactUsLinkComponent
Brushes for test tubes
Nome del fornitore:   REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for test tubes
Nome del fornitore:  REITENSPIESS BUERSTEN
Certificates
Brushes for test tubes
3 varianti
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale setola
    Longitud del cabezal del cepillo
    Testa della spazzola Ø
    Handle material
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • REIT50300401
    Laboratory brush, with bent tip, bleached
    Laboratory brush, with bent tip, bleached
    Setola di maiale
    110 mm
    30 mm
    Acciaio, zincato
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 72.80
    SFr. 72.80
    1 * 10 ST
       SFr. 72.80
  • REIT50300301
    Laboratory brush, with wool tip, bleached
    Laboratory brush, with wool tip, bleached
    Setola di maiale
    100 mm
    30 mm
    Acciaio, zincato
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 105.00
    SFr. 105.00
    1 * 10 ST
       SFr. 105.00
  • REIT50300801
    Laboratory brush, with sponge head, bleached
    Laboratory brush, with sponge head, bleached
    Setola di maiale
    100 mm
    30 mm
    Acciaio, zincato
    280 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST