Orders LinkContactUsLinkComponent
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
Nome del fornitore:   Brand
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
Nome del fornitore:  Brand
Certificates
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
Volumetric flasks, class A, trapezoidal shape, DAkkS, BLAUBRAND®
2 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, with PP stopper.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • DE-M marking
*Wide neck
Certifications: DIN EN ISO 1042
Informazioni per l'ordine: Supplied with DAkkS calibration certificate.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Cono (NS)
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 1 ml
    7/16
    0,025 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
    SFr. 121.00
    1 * 1 ST
       SFr. 121.00
  • 2 ml
    7/16
    0,025 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
    SFr. 121.00
    1 * 1 ST
       SFr. 121.00