Metabolomics column kits
Nome del fornitore: MICROSOLV
Vai a
Informazioni su questo articolo
Each kit includes one Cogent Bidentate C18™ column and one Cogent Diamond Hydride™ column.
6 varianti
Product Details & Documents
Each kit includes one Cogent Bidentate C18™ column and one Cogent Diamond Hydride™ column.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Formato della colonnaFaseDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaDisponibilitàPrice
- AnaliticaDiamond hydride and Bidentate C18100 Å4 µm2,10 mm50 mmLog in per disponibilità1 * 2 STSFr. 1’420.00
- AnaliticaDiamond hydride and Bidentate C18100 Å4 µm4,60 mm100 mmLog in per disponibilità1 * 2 STSFr. 1’690.00
- CapillareDiamond hydride and Bidentate C18100 Å4 µm4,60 mm100 mmLog in per disponibilità1 * 2 STSFr. 3’020.00
- AnaliticaDiamond hydride and Bidentate C18100 Å4 µm2,10 mm100 mmLog in per disponibilità1 * 2 STSFr. 1’680.00
- AnaliticaDiamond hydride and Bidentate C18100 Å4 µm4,60 mm150 mmLog in per disponibilità1 * 2 STSFr. 1’900.00
- AnaliticaDiamond hydride and Bidentate C18100 Å4 µm2,10 mm150 mmLog in per disponibilità1 * 2 STSFr. 1’890.00