Precision laboratory thermometer
Enclosed type, with colourless prismatic capillary form, 0...+50 °C, 0,2 °C, 175 mm, Blue, Total, 6 mm
Codice catalogo SCNL4730732
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Vai a
Product Details & Documents
These total immersion thermometers are suitable for laboratory purposes.
Specifiche
- Ø:6 mm
- Profondità d'immersione:Total
- Descrizione:Enclosed type, with colourless prismatic capillary form
- Lunghezza:175 mm
- Divisione:0,2 °C
- Riempimento:Blue
- Range di misura:0...+50 °C