Orders LinkContactUsLinkComponent
Chart recorder pens
Chart recorder pens
Penne, punta lunga, rosse, da utilizzare con il registratore grafico REC-112
Catalog # 18-1004-23
Supplier:   Cytiva
Chart recorder pens
Catalog # 18-1004-23
Supplier:  Cytiva
Chart recorder pens
Penne, punta lunga, rosse, da utilizzare con il registratore grafico REC-112
Price
SFr. 261.00
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Pens for use with paper chart recorders.
  • Response time of 0,2 s (2,55 to 97,5% FSD)
  • Fibre tip
Available in blue or red.
Specifications
  • Descrizione:
    Penne, punta lunga, rosse, da utilizzare con il registratore grafico REC-112