Torque wrench
Torque wrench for BPG columns, Acciaio inossidabile 304, 2 - 20 N
Codice catalogo 18-0251-37
Nome del fornitore: Cytiva
Vai a
Product Details & Documents
This torque wrench is suitable for assembly and disassembly of BPG columns.
Documents
Cytiva CyDye Licensing Statements Cytiva General Licensing Statements
Ulteriori dettagli sul prodotto
Specifiche
- Descrizione:Torque wrench for BPG columns
- Materiale:Acciaio inossidabile 304
- Seq:30
- Torsiometro serrante:2 - 20 N