Orders LinkContactUsLinkComponent
HPLC columns, Cogent UDA™
Nome del fornitore:   MICROSOLV
HPLC columns, Cogent UDA™
Nome del fornitore:  MICROSOLV
Certificates
HPLC columns, Cogent UDA™
15 varianti
Product Details & Documents
These carboxylic acid HPLC columns have a silica hydride surface similar to other TYPE-C™ Silica phases but the uniqueness of Cogent UDA™ is that they can exhibit weak cation exchange properties in addition to RP and ANP retention; a mixed mode is possible with some mobile phases conditions.
  • Weak cation
  • Mixed mode
A terminal carboxylic acid group contributes some additional selectivity in this column and when the mobile phase is above pH 5,9, the acid group becomes 90% negatively charged and at pH 6,9 is 99% charged and may act as a cation exchanger. Below pH 4,9, the group does not have significant ion exchange properties.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 554-6493
  • 554-6236
  • 554-6241
  • 554-6246
  • 554-6237
  • 554-6242
  • 554-6247
  • 554-6235
  • 554-6240
  • 554-6245
  • 554-6250
  • 554-6489
  • 554-6486
  • 554-6490
  • 554-6494
  • Carico di carbonio:
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • 14 - 15%
  • Con endcapping:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Range di pH:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Area superficiale:
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • Limite di temperatura:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
Specifiche
Product Family Options
2.ō columns
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Fase
    Colonna
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    120 Å
    2,2 µm
    1,00 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’820.00
    SFr. 1’820.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’820.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6493
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    340 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    120 Å
    2,2 µm
    1,00 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’800.00
    SFr. 1’800.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’800.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6489
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    340 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    120 Å
    2 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’080.00
    SFr. 1’080.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’080.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6486
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    340 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    120 Å
    2,2 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’080.00
    SFr. 1’080.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’080.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6490
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    340 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    120 Å
    2,2 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’440.00
    SFr. 1’440.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’440.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6494
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    340 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
Analytical columns
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Fase
    Colonna
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    4 µm
    1,00 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’380.00
    SFr. 1’380.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’380.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6236
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    390 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    4 µm
    1,00 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’800.00
    SFr. 1’800.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’800.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6241
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    390 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    4 µm
    1,00 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’800.00
    SFr. 1’800.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’800.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6246
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    390 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    4 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 857.00
    SFr. 857.00
    1 * 1 ST
       SFr. 857.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6237
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    390 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    4 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 857.00
    SFr. 857.00
    1 * 1 ST
       SFr. 857.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6242
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    390 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    4 µm
    2,10 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
    SFr. 1’150.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’150.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6247
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    390 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    4 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 857.00
    SFr. 857.00
    1 * 1 ST
       SFr. 857.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6235
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    390 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    4 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’020.00
    SFr. 1’020.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’020.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6240
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    390 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    4 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
    SFr. 1’150.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’150.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6245
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    390 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C
  • Analitica
    Undecanoic acid (WCX)
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    4 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’250.00
    SFr. 1’250.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’250.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    554-6250
    Carico di carbonio
    14 - 15%
    Con endcapping
    No
    Range di pH
    2 - 8
    Area superficiale
    390 m²/g
    Limite di temperatura
    80 °C