Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour standards
Colour standards
Nome del fornitore:   Hach
Colour standards
Nome del fornitore:  Hach
Certificates
Colour standards
Colour standards
3 varianti
Product Details & Documents
For accuracy checks in colour determinations.
  • Simple Accuracy Checks
  • Minimize waste with Voluette ampoules
  • Reliable results
The voluette format has the following advantages: Open a fresh standard amopule for each accuracy check and each ampule contains enough standard for one set of standard additions. Sealed ampoules prevent accidental contamination or evaporation of standard solutions.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Pk Info
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 707-0009
    Soluzione per colorazione standard, APHA 15 unità Pt-Co (flacone da 1 l)
    Soluzione per colorazione standard, APHA 15 unità Pt-Co (flacone da 1 l)
    Bottle
    1× 1 litre
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 296.00
    SFr. 296.00
    1 * 1 L
       SFr. 296.00
  • 707-0001
    Soluzione per colorazione standard, APHA 500 unità Pt-Co (16 ampolle da 10 ml)
    Soluzione per colorazione standard, APHA 500 unità Pt-Co (16 ampolle da 10 ml)
    Voluette ampoule
    16× 10 ml
    160 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 160 mL
    1 * 160 mL - SFr. 153.00
    SFr. 153.00
    1 * 160 mL
       SFr. 153.00
  • 707-0002
    Soluzione per colorazione standard, APHA 500 unità Pt-Co (flacone da 1 l)
    Soluzione per colorazione standard, APHA 500 unità Pt-Co (flacone da 1 l)
    Bottle
    1× 1 litre
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 746.00
    SFr. 746.00
    1 * 1 L
       SFr. 746.00