Finger atomiser
Finger atomizer, 100 ml, 18 mm
Codice catalogo RIXI8-2500-18-165E
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
- Luran clear cap 165 mm for R 250 stroke
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Filettatura:18 mm
- Descrizione:Finger atomizer
- Per bottiglie:100 ml