Orders LinkContactUsLinkComponent
Spray gun
Spray gun
Spray gun, length 278 mm, 28 mm
Codice catalogo RIXI8-3201-28278BL
Nome del fornitore:   BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Spray gun
Codice catalogo RIXI8-3201-28278BL
Nome del fornitore:  BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Spray gun
Spray gun
Spray gun, length 278 mm, 28 mm
Price
2.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spray gun made up of polypropylene.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
  • Filettatura:
    28 mm
  • Descrizione:
    Spray gun, length 278 mm