n-Pentano ≥99%, ChromAR® per HPLC, Macron Fine Chemicals™
Codice catalogo 6721-25
Nome del fornitore: MACRON AVANTOR BRAND
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (GC):min. 99 %
- Residue after Evaporation:max. 0.0005 %
- Titrable Acid (meq/g):max. 0.0005
- Water (KF):max. 0.01 %
- at 210 nm:max. 0.4
- at 220 nm:max. 0.05
- at 230 nm:max. 0.02
- at 240 nm:max. 0.01
- at 250 nm:max. 0.004
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:72.15 g/mol
Punto di ebollizione:36.1 °C
Densità:0.63
Punto di infiammabilità:–48 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
UN:1486
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
:GHS09
Numero CAS:109-66-0
Formula:H₃C(CH₂)₃CH₃
Numero MDL:MFCD00009498