Bottles, two necks, rectangular, HDPE
1000 ml, Rectangular, two necks, OV 28, 60×130×255 mm
Katalognr. RIXI3-5100-1000-28
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, two necks, rectangular, HDPE
Katalognr. RIXI3-5100-1000-28
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
Two-neck bottle made up of HDPE, natural.
- Rigid and shatter-proof
- Resistant to water, aqueous solutions and most chemicals
- Excellent water vapour resistance
Bestellinformationen: Screw caps must be ordered seperately.
Achtung! Bitte beachten: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Technische Daten
- Filettatura:OV 28
- Capacità:1000 ml
- Descrizione:Rectangular, two necks
- L×P×A:60×130×255 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..