Riflettometro, Reflectoquant® RQflex® 20
Reflectometer for test strips only, RQflex 20
Codice catalogo 1.17246.0001
Nome del fornitore: Merck
Vai a
Product Details & Documents
The Reflectoquant system consists of test strips and reflectometers.
- Intuitive menu: Dip the strip and read
- Barcode tests with batch-specific calibration
- Larger screen and upgraded software to guide you through the analyses
RQflex 20 gives you all the tools you need for high quality analyses for sample materials from food, water, and industrial to environmental samples. Applications are available for different matrix's from ascorbic acid in juices to HMF in honey.
Area meassured: 4×6 mm
Documents
Merck RQflex® 20
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Modello:RQflex 20
- Descrizione:Reflectometer for test strips only
- Capacità memoria:50 tests methods, 200 measurement results, 50 RQcheck results, 50 calibration results
- Cat. No.:1.17246.0001
- Peso:253 g
- Alimentazione:1,5 V AAA batteries (4)
- Range di misurazione:4 - 90% relative reflectance
- Temperatura d'uso:5...40 °C
- L×P×A:184×79×30 mm
- Risoluzione / accuratezza
fotometrica:0,1/0,5% relative reflectance - Sorgente luminosa:4 LEDs, green/red, double optics
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- RQcheck set
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cuvette vuote
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Set di ricalibrazione
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Set di controllo RQcheck