Anidride ftalica 160 g/l in pyridine, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Catalog # 7526.2500
Anbieter: Avantor
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Tipo di conf.:Glass container
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Color (APHA):Max. 100
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:148.12 g/mol
Blitz Pt:17 °C
UN:2924
ADR:3 (8),II
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:GHS08
CAS-Nummer:85-44-9
Formel:C₈H₄O₃
MDL-Nummer:MFCD00005918