Bottles, narrow neck, square
1000 ml, RD 32, 85×85×221 mm
Codice catalogo RIXI2-0100-1000-32
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, narrow neck, square
Codice catalogo RIXI2-0100-1000-32
Nome del fornitore: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Vai a
Product Details & Documents
Narrow-neck square bottle made of HDPE.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Robust, natural
Specifiche
- Filettatura:RD 32
- Capacità:1000 ml
- L×P×A:85×85×221 mm