Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Soluzioni tampone
Tamponi pH
pH buffer solutions, pH 1,679
pH buffer solutions, pH 1,679
pH buffer solutions, pH 1,679
662-8101
:
Mettler - Toledo
:
pH buffer solutions, pH 1,679
662-8101
:
Mettler - Toledo
:
Conf:
250 mL
Descrizione:
pH buffer solution
Valore pH:
1,679