ContactUsLinkComponent
Dog recombinant IL-2 (from E. coli)
Dog recombinant IL-2 (from E. coli)
Certificates
undefined
Dog recombinant IL-2 (from E. coli)
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Dog
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: CTLL-2 cell proliferation, ED50 ≤5 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁵ units/mg
  • ID gene:
    Q29416
  • Ricostituzione:
    Sterile 10 mM sodium bicarbonate, pH 8.5 at 0.1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    Aldesleukin|TCGF|T cell growth factor
  • Protein/peptide name:
    IL-2
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    15,6 kDa
  • Sequenza:
    MAPITSSSTK ETEQQMEQLL LDLQLLLNGV NNYENPQLSR MLTFKFYTPK KATEFTHLQC LAEELKNLEE VLGLPQSKNV HLTDTKELIS NMNVTLLKLK GSETSYNCEY DDETATITEF LNKWITFSQS IFSTLT
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    20 mM sodium bicarbonate, pH 8,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay