ContactUsLinkComponent
Rat Recombinant VEGF-165 (from E. coli)
undefined
Rat Recombinant VEGF-165 (from E. coli)
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Rat
  • Condizioni di conservazione:
    −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: HUVEC proliferation, ED50 ≤8 ng/ml, bioactivity ≥1,3×10⁵ units/mg
  • ID gene:
    P16612-2
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    glioma-derived endothelial cell mitogen|VEGF-A|VPF
  • UniProtKB:
    P16612-2
  • Protein/peptide name:
    VEGF-165
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    19,4/38,7 kDa
  • Sequenza:
    MAPTTEGEQK AHEVVKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCAGC CNDEALECVP TSESNVTMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS RCECRPKKDR TKPENHCEPC SERRKHLFVQ DPQTCKCSCK NTDSRCKARQ LELNERTCRC DKPRR
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Frequently Bought Together