Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Metenamina

Metenamina

Glass bottle for solids, 500 g
Codice catalogo ROTH4484.1
Infiammabile
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Metenamina
Codice catalogo ROTH4484.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  100-97-0
Metenamina
Metenamina

Glass bottle for solids, 500 g

Numero CAS:  100-97-0
Price
SFr. 51.00
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Hexamethylenetetramine, Hexamine, Urotropine, Formin
  • Numero CAS:100-97-0
  • Formula:C₆H₁₂N₄
  • Numero MDL:MFCD00006895
  • Molecular Weight:140.19 g/mol
  • IndexMerck:13,05994
  • Punto di fusione:280 °C
  • Densità:1,33 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:250 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-905-8
  • UN:1328
  • ADR:4.1,III
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    500 g

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.