Metenamina
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo MOLEM38908959
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Metenamina
Codice catalogo MOLEM38908959
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 100-97-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Hexamethylenetetramine, Hexamine, Urotropine, Formin
- Numero CAS:100-97-0
- Formula:C₆H₁₂N₄
- Numero MDL:MFCD00006895
- Molecular Weight:140.19 g/mol
- IndexMerck:13,05994
- Punto di fusione:280 °C
- Densità:1,33 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:250 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-905-8
- UN:1328
- ADR:4.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 kg