Orders LinkContactUsLinkComponent
Metenamina
Metenamina
50
Codice catalogo HACH187866
Infiammabile
Irritante
Nome del fornitore:   Hach
Metenamina
Codice catalogo HACH187866
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  100-97-0
Metenamina
Metenamina
50
Numero CAS:  100-97-0
Price
SFr. 126.00
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Sinonimi:  Hexamethylenetetramine, Hexamine, Urotropine, Formin
  • Numero CAS:100-97-0
  • Formula:C₆H₁₂N₄
  • Numero MDL:MFCD00006895
  • Molecular Weight:140.19 g/mol
  • IndexMerck:13,05994
  • Punto di fusione:280 °C
  • Densità:1,33 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:250 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-905-8
  • UN:1328
  • ADR:4.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    50