Orders LinkContactUsLinkComponent
Metenamina 99%
Metenamina 99%
Irritante
Infiammabile
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Metenamina 99%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Metenamina 99%
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Hexamethylenetetramine, Hexamine, Urotropine, Formin
  • Numero CAS:100-97-0
  • Formula:C₆H₁₂N₄
  • Numero MDL:MFCD00006895
  • Molecular Weight:140.19 g/mol
  • IndexMerck:13,05994
  • Punto di fusione:260 °C (subl.)
  • Densità:1,33 g/cm³
  • Punto di infiammabilità:250 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-905-8
  • UN:1328
  • ADR:4.1,III
Documents
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Ash:
    ≤0.1 %
  • Titration with HClO4:
    ≥98.5 %
  • NMR (1H-NMR):
    Consistent with structure
  • Particle size:
    ≥45 % (> 75 µm)
  • Residue after ignition:
    ≤0.05 %
  • pH:
    5 to 7