ContactUsLinkComponent
Human Recombinant GDF-5 (from E. coli)
Human Recombinant GDF-5 (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
Certificati
undefined
Human Recombinant GDF-5 (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Attività biologica:
    Bioactivity Assay: Alkaline phosphatase activity in ATDC5 cells, ED₅₀ ≤1200 ng/ml, Bioactivity ≥8,3×10² units/mg
  • ID gene:
    P43026
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    CDMP-1
  • Protein/peptide name:
    GDF-5
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    13,7/27,4 kDa
  • Sequenza:
    MAPLATRQGK RPSKNLKARC SRKALHVNFK DmgWDDWIIA PLEYEAFHCE GLCEFPLRSH LEPTNHAVIQ TLMNSMDPES TPPTCCVPTR LSPISILFIDSA NNVVYKQY EDMVVESCGC R
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay