ContactUsLinkComponent
Human Recombinant M-CSF (from E. coli)
undefined
Human Recombinant M-CSF (from E. coli)
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: NFS-60 cell proliferation, ED50 ≤10 ng/ml, bioactivity ≥1,0×10⁵ units/mg
  • ID gene:
    P09603
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    MGI-IM|CSF-1
  • UniProtKB:
    P09603
  • Protein/peptide name:
    M-CSF
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    18,5/37,1 kDa
  • Sequenza:
    MEEVSEYCSH MIGSGHLQSL QRLIDSQMET SCQITFEFVD QEQLKDPVCY LKKAFLLVQD IMEDTMRFRD NTPNAIAIVQ LQELSLRLKS CFTKDYEEHD KACVRTFYET PLQLLEKVKN VFNETKNLLD KDWNIFSKNC NNSFAECSSQ GHERQSEGS
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 8,0
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Frequently Bought Together