ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant IL-27/P28 (from E. coli)
Mouse Recombinant IL-27/P28 (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
Certificati
undefined
Mouse Recombinant IL-27/P28 (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Mouse
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Attività biologica:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • ID gene:
    Q8K3I6
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    P28|IL-27 p28 subunit|IL-30
  • Protein/peptide name:
    IL-27/P28
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    23,7 kDa
  • Sequenza:
    MFPTDPLSLQ ELRREFTVSL YLARKLLSEV QGYVHSFAES RLPGVNLDLL PLGYHLPNVS LTFQAWHHLS DSERLCFLAT TLRPFPAMLG GLGTQGTWTS SEREQLWAMR LDLRDLHRHL RFQVLAAGFK CSKEEEDKEE EEEEEEEEKK LPLGALGGPN QVSSQVSWPQ LLYTYQLLHS LELVLSRAVR DLLLLSLPRR PGSAWDS
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM Sodium bicarbonate, pH 8,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together