Orders LinkContactUsLinkComponent
Piridina
Infiammabile
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Piridina
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Piridina
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Azabenzene, Azine
  • Numero CAS:110-86-1
  • Formula:C₅H₅N
  • Numero MDL:MFCD00011732
  • Molecular Weight:79.1 g/mol
  • IndexMerck:13,08060
  • Punto di ebollizione:115 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–44 °C
  • Densità:0,983 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:17 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-809-9
  • UN:1282
  • ADR:3,II
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle
    500 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - SFr. 98.30
    SFr. 98.30
    1 * 500 mL
       SFr. 98.30
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 186.00
    SFr. 186.00
    1 * 1 L
       SFr. 186.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 378.00
    SFr. 378.00
    1 * 2,5 L
       SFr. 378.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource