ContactUsLinkComponent
Human Recombinant FLT-3 Ligand (from E. coli)
Human Recombinant FLT-3 Ligand (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
Certificati
undefined
Human Recombinant FLT-3 Ligand (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: OCI-Aml5 cell proliferation, ED50 ≤5 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁵ units/mg
  • ID gene:
    P49771
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    Flt3L|Fms-related tyrosine kinase 3 ligand
  • Protein/peptide name:
    FLT-3 Ligand
  • Purezza:
    ≥97%
  • Peso molecolare:
    17,7 kDa
  • Sequenza:
    MTQDCSFQHS PISSDFAVKI RELSDYLLQD YPVTVASNLQ DEELCGGLWR LVLAQRWMER LKTVAGSKMQ GLLERVNTEI HFVTKCAFQP PPSCLRFVQT NISRLLQETS EQLVALKPWI TRQNFSRCLE LQCQPDSSTL PPPWSPRPLE ATAPT
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Specifiche
Informazioni correlate
Frequently Bought Together