Orders LinkContactUsLinkComponent
Isonicotinic acid
Isonicotinic acid
Glass bottle for solids, 100 mg
Codice catalogo PROOMM0553.03
Irritante
Nome del fornitore:   LGC Standards PROMOCHEM
Isonicotinic acid
Codice catalogo PROOMM0553.03
Nome del fornitore:  LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:  55-22-1
Isonicotinic acid
Glass bottle for solids, 100 mg
Numero CAS:  55-22-1
Price
2 510.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
  • Numero CAS:55-22-1
  • Formula:C₆H₅NO₂
  • Numero MDL:MFCD00006429
  • Molecular Weight:123.11 g/mol
  • IndexMerck:13,05206
  • Punto di ebollizione:396 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:315…319 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-228-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 mg