ContactUsLinkComponent
Human Recombinant NAP-2 (from E. coli)
Human Recombinant NAP-2 (from E. coli)
New Product
Certificates
undefined
Human Recombinant NAP-2 (from E. coli)
New Product
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Attività biologica:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • ID gene:
    P02775
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    Platelet basic protein|MDGF|LDGF|PBP|CXCL7, Neutrophil activating peptide 2|PPBP
  • Protein/peptide name:
    NAP-2
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    7,6 kDa
  • Sequenza:
    AELRCMCIKT TSGIHPKNIQ SLEVIGKGTH CNQVEVIATL KDGRKICLDP DAPRIKKIVQ KKLAGDESAD
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM Sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT