Orders LinkContactUsLinkComponent
Caffeina
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Caffeina
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Caffeina
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
  • Numero CAS:58-08-2
  • Formula:C₈H₁₀N₄O₂
  • Numero MDL:MFCD00005758
  • Molecular Weight:194.19 g/mol
  • IndexMerck:13,01636
  • Punto di fusione:235…239 °C
  • Densità:1,23 g/cm³ (19 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-362-1
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    50 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 g
    1 * 50 g - SFr. 17.90
    SFr. 17.90
    1 * 50 g
       SFr. 17.90
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 25.10
    SFr. 25.10
    1 * 100 g
       SFr. 25.10
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 76.20
    SFr. 76.20
    1 * 500 g
       SFr. 76.20
    Specifiche:
    Marketsource