Caffeina
Bottiglia di vetro, 1 kg
Codice catalogo MOLE10411128-1KG
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Caffeina
Codice catalogo MOLE10411128-1KG
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 58-08-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
- Numero CAS:58-08-2
- Formula:C₈H₁₀N₄O₂
- Numero MDL:MFCD00005758
- Molecular Weight:194.19 g/mol
- IndexMerck:13,01636
- Punto di fusione:235…239 °C
- Densità:1,23 g/cm³ (19 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-362-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 kg