Guanine
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLE52634391-100G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Guanine
Codice catalogo MOLE52634391-100G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 73-40-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Amino-1H-purin-6(7H)-one
- Numero CAS:73-40-5
- Formula:C₅H₅N₅O
- Numero MDL:MFCD00071533
- Molecular Weight:151.13 g/mol
- IndexMerck:13,04580
- Punto di fusione:> 220 °C
- Densità:1,67 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-799-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g