Orders LinkContactUsLinkComponent
COD standard solutions
COD standard solutions
Nome del fornitore:   WTW
COD standard solutions
Nome del fornitore:  WTW
Certificates
COD standard solutions
2 varianti
Product Details & Documents
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • WTWA252450
  • WTWA252451
  • Forma fisica:
  • Liquid
  • Liquid
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Concentrazione
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • WTWA252450
    COD standard solution, volume: 100 ml, model: SL COD 100
    COD standard solution, volume: 100 ml, model: SL COD 100
    100 mg/l
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 69.30
    SFr. 69.30
    1 * 1 ST
       SFr. 69.30
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WTWA252450
    Forma fisica
    Liquid
  • WTWA252451
    COD standard solution, volume: 30 ml, model: SL COD 400
    COD standard solution, volume: 30 ml, model: SL COD 400
    400 mg/l
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 69.30
    SFr. 69.30
    1 * 1 ST
       SFr. 69.30
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    WTWA252451
    Forma fisica
    Liquid