ContactUsLinkComponent
Human Recombinant MCP-3 (from E. coli)
Human Recombinant MCP-3 (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant MCP-3 (from E. coli)
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Attività biologica:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • ID gene:
    Q7Z7Q8
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    MARC|CCL7
  • UniProtKB:
    Q7Z7Q8
  • Protein/peptide name:
    MCP-3/CCL7
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    9 kDa
  • Sequenza:
    QPVGINTSTT CCYRFINKKI PKQRLESYRR TTSSHCPREA VIFKTKLDKE ICADPTQKWV QDFMKHLDKK TQTPKL
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT