ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-17AF (from E. coli)
Human Recombinant IL-17AF (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
Certificati
undefined
Human Recombinant IL-17AF (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Attività biologica:
    Bioactivity Assay: Production of IL-6 from mouse 3T3 cells, ED₅₀ ≤50 ng/ml, Bioactivity ≥2,0×10⁴ units/mg
  • ID gene:
    Q16552/Q96PD4
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein/peptide name:
    IL-17AF
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    30,7 kDa
  • Sequenza:
    IL-17A:MIVKAGITIP RNPGCPNSED KNFPRTVMVN LNIHNRNTNT NPKRSSDYYN RSTSPWNLHR NEDPERYPSV IWEAKCRHLG CINADGNVDY HMNSVPIQQE ILVLRREPPH CPNSFRLEKI LVSVGCTCVT PIVHHVA IL-17F:MRKIPKVGHT FFQKPESCPP VPGGSMKLDI GIINENQRVS MSRNIESRST SPWNYTVTWD PNRYPSEVVQ AQCRNLGCIN AQGKEDISMN SVPIQQETLV VRRKHQGCSV SFQLEKVLVT VGCTCVTPVI HHVQ
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay