Dimidio bromuro, Millipore®
Nome del fornitore: Merck
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
- Numero CAS:518-67-2
- Formula:C₂₀H₁₈BrN₃
- Numero MDL:MFCD00011757
- Molecular Weight:380.29 g/mol
- Punto di fusione:243…248 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-256-7
- UN:2811
- ADR:6.1,I
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
- Numero CAS:518-67-2
- Formula:C₂₀H₁₈BrN₃
- Numero MDL:MFCD00011757
- Molecular Weight:380.29 g/mol
- Punto di fusione:243…248 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:208-256-7
- UN:2811
- ADR:6.1,I
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
Documents
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
- Solubility:(20 °C) soluble
- Melting Point:242 °C
- Molar Mass:380.28 g/mol
- Bulk Density:380 kg/m3
- Hazard Class:6.1
- Hazard Class Description:Toxic Materials