Etidio bromuro
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo MOLE34277542-25G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Etidio bromuro
Codice catalogo MOLE34277542-25G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 1239-45-8
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
- Numero CAS:1239-45-8
- Formula:C₂₁H₂₀BrN₃
- Numero MDL:MFCD00011724
- Molecular Weight:394.31 g/mol
- IndexMerck:13,04751
- Punto di ebollizione:72 °C (0,1 mmHg)
- Punto di fusione:261…264 °C
- Densità:1,01 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:<100 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:214-984-6
- UN:2811
- ADR:6.1,I
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g