Orders LinkContactUsLinkComponent
Etidio bromuro
Tossico
Salute
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Etidio bromuro
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • Numero CAS:1239-45-8
  • Formula:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Numero MDL:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • IndexMerck:13,04751
  • Punto di ebollizione:72 °C (0,1 mmHg)
  • Punto di fusione:261…264 °C
  • Densità:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:<100 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:214-984-6
  • UN:2811
  • ADR:6.1,I
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • 1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g