ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-5 (from E. coli)
undefined
Human Recombinant IL-5 (from E. coli)
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤0,25 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁶ units/mg
  • Forma:
    Lyophilised
  • ID gene:
    P05113
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    Eosinophil differentiation factor|TRF|B-cell differentiation factor I
  • Protein/peptide name:
    IL-5
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    13,3/26,6 kDa
  • Sequenza:
    MIPTEIPTSA LVKETLALLS THRTLLIANE TLRIPVPVHK NHQLCTEEIF QGIGTLESQT VQGGTVERLF KNLSLIKKYI DGQKKKCGEE RRRVNQFLDY LQEFLGVMNT EWIIES
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium glycinate, pH 8,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Frequently Bought Together