ContactUsLinkComponent
Pig Recombinant IL-8 (from E. coli)
undefined
Pig Recombinant IL-8 (from E. coli)
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Pig
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Attività biologica:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • ID gene:
    P26894
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    neutrophil chemotactic factor|CXCL8
  • Protein/peptide name:
    IL-8
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    9,1 kDa
  • Sequenza:
    ARVSAELRCQ CINTHSTPFH PKFIKELRVI ESGPHCENSE IIVKLVNGKE VCLDPKEKWV QKVVQIFLKR TEKQQQQQ
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    5 mM sodium phosphate, 20 mM sodium chloride, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
Frequently Bought Together