ContactUsLinkComponent
Ferro (III) ossido, anidro ≥97%, TECHNICAL
  24189.468
 :  
undefined
Ferro (III) ossido, anidro ≥97%, TECHNICAL
  24189.468
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bidone in plastica
  • Conf:
    25 kg
  • Seq:
    4283
  • Assay:
    Min. 97 %
 :
 :159.69 g/mol
 :13,04058
 :1538 °C
 :5.24 g/cm³ (20 °C)
 :215-168-2
 :GHS07
 :1309-37-1
 :Fe₂O₃
 :MFCD00011008