ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-2 (from E. coli)
undefined
Human Recombinant IL-2 (from E. coli)
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: CTLL-2 cell proliferation, ED50 ≤3 ng/ml, bioactivity ≥3,3×10⁵ units/mg
  • ID gene:
    P60568
  • Ricostituzione:
    Sterile 10 mM HCl at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    N
  • Protein synonyms:
    TCGF|T cell growth factor|aldesleukin
  • UniProtKB:
    P60568
  • Protein/peptide name:
    IL-2
  • Purezza:
    ≥97%
  • Peso molecolare:
    15,5 kDa
  • Sequenza:
    MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Frequently Bought Together