Orders LinkContactUsLinkComponent
Phase separating filters
Phase separating filters
Nome del fornitore:   PRAT DUMAS
Phase separating filters
Nome del fornitore:  PRAT DUMAS
Certificates
Phase separating filters
Phase separating filters
8 varianti
Product Details & Documents
Hydrophobic paper for the fast separation of aqueous solutions from hydrofuge solvents.
Useful as well with organic solvents heavier or lighter than water replacing many times bulbs to be settled.
Delivery information: Filters supplied as flat in boxes with 100 filters or folded in 4 by 100.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • 108 H
    90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 53.80 SFr.
    53.80 SFr.
    1 * 100 ST
       53.80 SFr.
  • 108 H
    110 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 69.40 SFr.
    69.40 SFr.
    1 * 100 ST
       69.40 SFr.
  • 108 H
    125 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 78.40 SFr.
    78.40 SFr.
    1 * 100 ST
       78.40 SFr.
  • 108 H
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 96.00 SFr.
    96.00 SFr.
    1 * 100 ST
       96.00 SFr.
  • 108 H
    185 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 130.00 SFr.
    130.00 SFr.
    1 * 100 ST
       130.00 SFr.
  • 108 H
    210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 162.00 SFr.
    162.00 SFr.
    1 * 100 ST
       162.00 SFr.
  • 108 H
    240 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 196.00 SFr.
    196.00 SFr.
    1 * 100 ST
       196.00 SFr.
  • 108 H
    270 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 236.00 SFr.
    236.00 SFr.
    1 * 100 ST
       236.00 SFr.