Calibration reference materials, alloys
Nome del fornitore: PerkinElmer
Vai a
Informazioni su questo articolo
5 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ConfDisponibilitàPrice
- PERCN5320110Alumel, three 50,8 mm pieces (154 °C)
- PERCN5320112Iron, three 50,8 mm pieces (780 °C)
- PERCN5320113Nickel, three 50,8 mm pieces (354 °C)
- PERCN5320114Perkalloy, three 50,8 mm pieces (596 °C)
- PERCN5320201Calibration reference materials, alumel, nickel, perkalloy, iron, and cobaltCalibration reference materials, alumel, nickel, perkalloy, iron, and cobalt1Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 722.00